1.04022
Fast green FCF (C.I. 42053)
for microscopy Certistain®
Synonyme(s) :
Fast green FCF (C.I. 42053), (C.I. 42053) for microbiology Certistain®
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
290 °C (decomposition)
Solubilité
150 g/L
Masse volumique apparente
350 kg/m3
εmax
1360-1610 at 622-626 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Remarque sur l'analyse
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 622 - 626 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 1360 - 1610
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
Not applicable