Principaux documents
1.02352
Millipore
Cellobiose
for biochemistry
Synonyme(s) :
Cellobiose
25 G
283.00 CHF
283.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
283.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H22O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
208-436-5
Nomenclature NACRES :
NA.79
283.00 CHF
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
225-230 °C (decomposition)
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2
Clé InChI
GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation [α²0/D (50 g/l; water): +34.0 - +35.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable