Principaux documents
1.02103
Supelco
Calcium lactate
for soil tests
Synonyme(s) :
Calcium lactate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
248-953-3
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
610 °C
Puissance
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
240 °C
Solubilité
50 g/L
Masse volumique apparente
300‑500 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
Clé InChI
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
Description générale
for soil tests
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance)≥ 98 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)6 - 7K (Potassium)≤ 0.01 %Phosphate (PO₄)≤ 0.002 %Water (according to Karl Fischer)22 - 30 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.