Principaux documents
1.00132
Supelco
Barbituric acid
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Barbituric acid, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N′-Malonylurea
25 G
153.00 CHF
100 G
349.00 CHF
153.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
153.00 CHF
100 G
349.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-658-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
153.00 CHF
Date d'expédition estimée le24 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Cendres sulfatées
≤0.1%
Perte
≤0.1% loss on drying, 105°C
pH
2-3 (60 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
250-252 °C (decomposition)
Solubilité
11.45 g/L
Masse volumique apparente
720 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤40 ppm
Traces de cations
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤50 ppm
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Clé InChI
HNYOPLTXPVRDBG-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: BX0035; BX0035-3
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 40 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.1 %
Suitability as reagent (for cyanide determination): passes test
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150.00 °C - closed cup