Principaux documents
1.00087
Supelco
Chlorine Test, photometric
photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
400 TESTS
56.90 CHF
56.90 CHF
Date d'expédition estimée le14 mars 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
400 TESTS
56.90 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
56.90 CHF
Date d'expédition estimée le14 mars 2025
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
product name
Chlorine reagent Cl₂-2 (liquid), photometric, 0.010 - 6.00 mg/l Cl₂ for free chlorine: Cl₂-1 and Cl₂-2, for total chlorine: Cl₂-1, Cl₂-2, and Cl₂-3 Spectroquant®
Niveau de qualité
Forme
liquid
Utilisation
sufficient for 400 tests
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Plage de mesure
0.010-6.00 mg/L (Cl2)
Technique(s)
photometry: suitable
Densité
1.079 g/cm3 at 20 °C
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (DPD)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
We offer Spectroquant® bulk reagents for the determination of free and total chlorine. This article contains reagent Cl2-2 . For the determination the following articles have to be purchased in addition: Reagents 1.00086, 1.00088 (only for the determination of total chlorine) and the equipment 1.00089. More information can be found in the instruction leaflet.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.