09-823
Anti-JMJD1A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
JMJD, lysine (K)-specific demethylase 3A, testis-specific protein A, jumonji domain containing 1A, jumonji C domain-containing histone demethylase 2A, jumonji domain containing 1, Jumonji domain-containing protein 1A, JmjC domain-containing histone demet
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDM3A(55818)
Description générale
Immunogène
Application
Western Blot Analysis: A representitive lot of this antibody detected JMJD1A in mouse ESC chromatin extract.
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected JMJD1A on 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 nuclear extract.
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable