09-158
Anti-ALK7 Antibody
Upstate®, from rabbit
412.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
About This Item
412.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACVR1C(130399)
mouse ... Acvr1C(269275)
rat ... Acvr1C(245921)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytokines & Cytokine Receptors
Developmental Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable