Principaux documents
07-690
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-histone H3, région C-terminale (CT), panspécifique
Anti-Histone H3 Antibody, CT, pan
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3, Histone H3, H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
100 μL
577.00 CHF
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
577.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
577.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, yeast, rat, chicken, Saccharomyces cerevisiae
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur des acides aminés lysine et arginine et la phosphorylation de la sérine ou de la thréonine.
Spécificité
Reconnaît la région C-terminale de l'histone H3, PM env. 17 kDa
Réactions croisées envisagées avec un large éventail d'espèces en raison des homologies de séquence.
Immunogène
Peptide synthétique conjugué à la KLH et correspondant à la région C-terminale de l'histone H3 humaine.
Application
Immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) :
Un laboratoire indépendant a rapporté que cet anticorps immunoprécipite la chromatine de levure.
Utilisez l'anticorps anti-histone H3, région C-terminale (CT), pan (anticorps polyclonal de lapin), validé en WB et en ChIP, pour détecter l'histone H3, également connue sous le nom de H3, Histone H3, membre T de la famille des histones H3, histone 3 H3 ou groupe d'histones 3 H3.
Qualité
Évaluée en routine par immunotransfert sur des protéines extraites en milieu acide à partir de cellules HeLa non traitées, ou traitées au butyrate de sodium ou au colcémide.
Analyse par western blot :
Une dilution 1/25 000 à 1/50 000 de ce lot a permis de détecter l'histone H3, indépendamment de toute modification, parmi les protéines extraites en milieu acide à partir de cellules HeLa non traitées, ou traitées au butyrate de sodium ou au colcémide.
Description de la cible
Env. 17 kDa
Forme physique
Antisérum de lapin dilué au 1/2 dans un tampon de conservation (Phosphate 0,02 M, NaCl 0,25 M, 0,1 % d'azide de sodium) avant l'ajout de glycérol à 30 %.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique d'un lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Reduced hepatic stellate cell expression of Kruppel-like factor 6 tumor suppressor isoforms amplifies fibrosis during acute and chronic rodent liver injury.
Ghiassi-Nejad, Z; Hernandez-Gea, V; Woodrell, C; Lang, UE; Dumic, K; Kwong, A; Friedman, SL
Hepatology null
Lauren J Buro et al.
Epigenetics & chromatin, 3(1), 16-16 (2010-09-10)
Signal transducer and activator of transcription (STAT) activation of gene expression is both rapid and transient, and when properly executed it affects growth, differentiation, homeostasis and the immune response, but when dysregulated it contributes to human disease. Transcriptional activation is
A novel domain in Set2 mediates RNA polymerase II interaction and couples histone H3 K36 methylation with transcript elongation.
Kizer, Kelby O, et al.
Molecular and cellular biology, 25, 3305-3316 (2005)
Phosphorylation of RNA polymerase II CTD regulates H3 methylation in yeast.
Xiao, Tiaojiang, et al.
Genes & Development, 17, 654-663 (2003)
Histone modifications on the adrenergic induction of type II deiodinase in rat pinealocytes.
Chik, CL; Price, DM; Ho, AK
Molecular and cellular endocrinology null
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. San Diego
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Good antibody
    clean band and strong signal even at 10k dilution.