07-609-I
Anti-Peroxiredoxin 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
EC:1.11.1.15, Natural killer cell-enhancing factor A, NKEF-A, Proliferation-associated gene protein, PAG, Thioredoxin peroxidase 2, Thioredoxin-dependent peroxide reductase 2
About This Item
IHC
WB
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PRDX1(5052)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1:1,000 dilution from a representative lot detected Peroxiredoxin 1 in human kidney, human small intestine, and human cerebellum tissues.
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Peroxiredoxin 1 in 10 µg of DU145 cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1