07-540
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K36Ac, Histone H3 (acetyl K36)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys36)
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blot: 1:5000 - 1:20,000
ChIP Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory for ChIP (Gatta, R., et al. (2011). Epigenetics. 6(4):526-534.)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable