07-468
Anticorps anti-HuR
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
ELAV-like protein 1, Hu-antigen R
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
About This Item
424.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ELAVL1(1994)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
10 µg d'un lot représentatif ont permis de détecter la protéine HuR dans du lysat RIPA.
Analyse par immunocytochimie :
une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine HuR dans des lysats de cellules HeLa et NIH/3T3.
Analyse par immunohistochimie :
un laboratoire indépendant a indiqué que cet anticorps permet de détecter la protéine HuR dans du tissu placentaire de lapin.
Épigénétique et fonction nucléaire
Facteurs de transcription
Protéines de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès la première décongélation, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en-dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Remarque sur l'analyse
Témoin positif (antigène) : lysat de cellules 3T3/A31, référence n° 12-305. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et faire bouillir pendant 5 minutes pour réduire la préparation. Appliquer 20 μg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1