07-217-I
Anti-NAG-1/GDF15
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1, NSAID-activated gene 1 protein, NAG-1, NSAID-regulated gene 1 protein, NRG-1, Placental TGF-beta, Placental bone morphogenetic protein, Prostate differentiation factor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NAG-1/GDF15 in human placenta tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NAG-1/GDF15 in 10 µg of LNCap Conditioned Media.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1