Principaux documents
07-002
Sigma-Aldrich
Anti-p67-phox Antibody
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
Anti-NCF-2, Anti-NOXA2, Anti-P67-PHOX, Anti-P67PHOX
200 μL
472.00 CHF
472.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μL
472.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
472.00 CHF
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCF2(4688)
Catégories apparentées
Spécificité
p67-phox
Immunogène
GST fusion protein corresponding to full-length human p67-phox.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Stress oxydatif
This Anti-p67-phox Antibody is validated for use in IP, WB, IC for the detection of p67-phox.
Qualité
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from HL-60 cells
Description de la cible
65 kDa
Forme physique
Antisérum
rabbit antiserum containing 0.05% azide
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Tara E Scott et al.
Scientific reports, 13(1), 19589-19589 (2023-11-11)
In cardiovascular disease, pathological and protective roles are reported for the Th2 cytokines IL-4 and IL-13, respectively. We hypothesised that differential effects on macrophage function are responsible. Type I and II receptor subunit (IL-2Rγ, IL-4Rα and IL-13Rα1) and M2 marker
Aswathy M Cheriyan et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 320(5), F789-F798 (2021-02-23)
Calcineurin inhibitors (CNIs) are vital immunosuppressive therapies in the management of inflammatory conditions. A long-term consequence is nephrotoxicity. In the kidneys, the primary, catalytic calcineurin (CnA) isoforms are CnAα and CnAβ. Although the renal phenotype of CnAα-/- mice substantially mirrors
Katherine A Gauss et al.
Journal of leukocyte biology, 71(2), 319-328 (2002-01-31)
The NADPH oxidase plays an important role in immune and nonimmune cell functions. Because rabbits represent an established model for studying a number of important disease processes that involve NADPH oxidase activity, we carried out studies to clone and sequence
Martin de Boer et al.
Human mutation, 35(4), 486-496 (2014-01-31)
Retrotransposon-mediated insertion of a long interspersed nuclear element (LINE)-1 or an Alu element into a human gene is a well-known pathogenic mechanism. We report a novel LINE-1-mediated insertion of a transcript from the TMF1 gene on chromosome 3 into the
INF-? Enhances Nox2 Activity by Upregulating phox Proteins When Applied to Differentiating PLB-985 Cells but Does Not Induce Nox2 Activity by Itself.
Ellison, MA; Thurman, G; Gearheart, CM; Seewald, RH; Porter, CC; Ambruso, DR
Testing null