05-802R
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody, clone 50-1C-25, rabbit monoclonal
clone NL50, Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NL50, monoclonal
Espèces réactives
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr308)
Informations sur le gène
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
This lot detected Akt when phosphorylated on Thr308 at 1:1,000 dilution in PDGF-treated NIH/3T3 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable