Principaux documents
05-372
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-GRB2, clone 3F2
clone 3F2, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-ASH, Anti-EGFRBP-GRB2, Anti-Grb3-3, Anti-MST084, Anti-MSTP084, Anti-NCKAP2
100 μG
489.00 CHF
489.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
489.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
489.00 CHF
Date d'expédition estimée le20 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F2, monoclonal
Espèces réactives
bovine, mouse, hamster, rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRB2(2885)
Spécificité
Région SH3 N-terminale de GRB2
Immunogène
Protéine GRB2/Ash recombinante
Application
L'utilisation de cet anticorps anti-GRB2, clone 3F2, a été validée en IH et WB pour la détection de GRB2.
Qualité
Évaluée en routine en immunoblot sur des lysats (obtenus avec du tampon RIPA) de cellules de carcinome A431 humaines non stimulées, des lysats (obtenus avec du tampon RIPA) de fibroblastes 3T3/A31 de souris, des myoblastes L6 de rat, des cellules CHO ou des extraits de cerveau de bovin.
Description de la cible
23-25 kDa
Forme physique
Format : Purifié
PBS contenant 50 % de glycérol
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M Rozakis-Adcock et al.
Nature, 363(6424), 83-85 (1993-05-06)
Many tyrosine kinases, including the receptors for hormones such as epidermal growth factor (EGF), nerve growth factor and insulin, transmit intracellular signals through Ras proteins. Ligand binding to such receptors stimulates Ras guanine-nucleotide-exchange activity and increases the level of GTP-bound
c-Cbl is transiently tyrosine-phosphorylated, ubiquitinated, and membrane-targeted following CSF-1 stimulation of macrophages
Wang, Y., et al
The Journal of Biological Chemistry, 271, 17-20 (1996)
Protein-tyrosine phosphatase 1D modulates its own state of tyrosine phosphorylation
Stein-Gerlach, M., et al
The Journal of Biological Chemistry, 270, 24635-24637 (1995)
Ramya Ganesan et al.
Journal of leukocyte biology, 103(5), 867-883 (2018-04-16)
The uptake of cholesterol carried by low-density lipoprotein (LDL) is tightly controlled in the body. Macrophages are not well suited to counteract the cellular consequences of excess cholesterol leading to their transformation into "foam cells," an early step in vascular
T cell receptor-induced phosphorylation of Sos requires activity of CD45, Lck, and protein kinase C, but not ERK.
Zhao, H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272, 21625-21634 (1997)