Principaux documents
05-235
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-EF1α, clone CBP-KK1
clone CBP-KK1, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
CTCL tumor antigen, EF1a-like protein, Elongation factor 1 A-1, Elongation factor Tu, Leukocyte receptor cluster member 7, cervical cancer suppressor 3, elongation factor 1 alpha subunit, elongation factor 1-alpha, eukaryotic translation elongation facto
200 μG
438.00 CHF
438.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 μG
438.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
438.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CBP-KK1, monoclonal
Espèces réactives
bacteria, Saccharomyces cerevisiae
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mammals
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EEF1A1(1915)
Description générale
Le facteur d'élongation 1 alpha, intervenant dans le processus de traduction au sein des cellules eucaryotes humaines, possède deux isoformes : alpha1 et alpha2. Le gène de l'isoforme alpha1 code pour une sous-unité du complexe du facteur d'élongation 1 qui est responsable de l'acheminement enzymatique des ARNt aminoacylés jusqu'au ribosome. L'isoforme alpha1 est exprimée dans le cerveau, le placenta, le poumon, le foie, le rein et le pancréas. L'autre isoforme, alpha2, est exprimée dans le cerveau, le cœur et le muscle squelettique.
L'isoforme alpha1 est identifiée en tant qu'auto-antigène chez 66 % des patients atteints du syndrome de Felty. Il a été trouvé que le gène codant pour l'isoforme alpha1 présente de multiples copies sur de nombreux chromosomes, dont certaines, si ce n'est la totalité, représentent différents pseudogènes. Le gène correspondant à la forme alpha2 peut être critique dans le développement du cancer de l'ovaire.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît la protéine EF-1α (facteur d'élongation 1 alpha), d'un Mr de 53 kDa. Une protéine de 38 kDa est parfois aussi détectée dans les lysats de cellules A431.
Immunogène
Protéines de liaison à la calmoduline brutes issues de Trypanosoma brucei et isolées par chromatographie d'affinité avec de la calmoduline. Clone CBP-KK1.
Application
Domaine de recherche
Trafic des protéines
Détectez EF1α à l'aide de cet anticorps anti-EF1α, clone CBP-KK1, dont l'utilisation a été validée en IP et WB.
Immunoprécipitation :
Une quantité de 4 µg d'un précédent lot a permis d'immunoprécipiter EF1α à partir d'un lysat de cellules A431 obtenu dans du tampon RIPA.
Sous-domaine de recherche
Métabolisme de l'ARN et protéines de liaison
Protéine de liaison à l'ARN (RBP)
Qualité
Produit évalué en routine sur des lysats obtenus dans du tampon RIPA de cellules Jurkat humaines, de cellules 3T3/A31 de souris ou de cellules A431 non stimulées.
Analyse par western blotting :
Une concentration de 0,5-2 µg/ml de ce lot a permis de détecter EF1α dans des lysats de cellules A431 non stimulées obtenus dans du tampon RIPA. Des lots précédents ont permis de détecter EF1α dans des lysats de cellules Jurkat et de cellules 3T3/A31 de souris obtenus dans du tampon RIPA.
Description de la cible
53 kDa
Forme physique
Chromatographie d'affinité avec protéine G
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M à pH 7,4, du NaCl 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 ºC. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : Référence 12-301, lysat de cellules A431 non stimulées. Ajouter 2,5 µl de 2-mercaptoéthanol pour 100 µl de lysat et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 µg de lysat réduit par piste pour une analyse sur minigel.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Co-infection with the friend retrovirus and mouse scrapie does not alter prion disease pathogenesis in susceptible mice.
Leblanc, P; Hasenkrug, K; Ward, A; Myers, L; Messer, RJ; Alais, S; Timmes, A; Priola, SA; Priola, S
Testing null
Molecular determinants for the tissue specificity of SERMs
Shang, Y. and Brown, M.
Science (New York, N.Y.), 295, 2465-2468 (2002)
CDK2 catalytic activity and loss of nuclear tethering of retinoblastoma protein in childhood acute lymphoblastic leukemia.
Schmitz, NM; Leibundgut, K; Hirt, A
Leukemia null
Tatsuo Kido et al.
Genes, 1(2), 283-293 (2010-01-01)
TSPY is a Y-encoded gene that is expressed in normal testicular germ cells and various cancer types including germ cell tumor, melanoma, hepatocellular carcinoma, and prostate cancer. Currently, the correlation between TSPY expression and oncogenic development has not been established
Jordan D Carelli et al.
eLife, 4 (2015-12-15)
Cyclic peptide natural products have evolved to exploit diverse protein targets, many of which control essential cellular processes. Inspired by a series of cyclic peptides with partially elucidated structures, we designed synthetic variants of ternatin, a cytotoxic and anti-adipogenic natural