05-175
Anti-Myb Antibody, clone 1-1
clone 1-1, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Avian myeloblastosis viral (v-myb) oncogene homolog 2 c-myb protein (140 AA), v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral on
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1-1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYB(4602)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
4 μg of previous lot immunoprecipitated Myb from Jurkat cell lysate.
Immunohistochemistry:
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this lot detected Myb in 20 μg of RIPA lysate from Jurkat cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable