05-1320-M
Anti-EED Antibody, clone AA19
ascites fluid, from mouse
Synonyme(s) :
WD protein associating with integrin cytoplasmic tails 1, embryonic ectoderm development
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EED(8726)
mouse ... Eed(13626)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Chromatin Biology
Qualité
Western Blot Analysis: 1:5,000 of this lot detected EED on 15 μg/mL of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
A431 Cell Lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable