04-795
Anti-phospho-Ribosomal Protein S6 (Ser235) Antibody, clone MC27, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone MC27, Upstate®
Synonyme(s) :
40S ribosomal protein S6, Phosphoprotein NP33, ribosomal protein S6
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MC27, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer235)
Informations sur le gène
human ... RPS6(6194)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Apoptosis & Cancer
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
A 1:500-1:2,000 dilution of this lot detected phosphorylated ribosomal protein S6 in lysates from serum stimulated 3T3 cells.
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Serum stimulated 3T3 cell lysate.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable