04-1557
Anti-SIRT1 Antibody, clone 10E4
clone 10-E-4, from mouse
Synonyme(s) :
SIR2-like protein 1, sir2-like 1, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 1 (S. cerevisiae), sirtuin (silent mating type information regulation 2, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1, sirtuin type 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10-E-4, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SIRT1(23411)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Chromatin Immunopreiciptiation: Reported by independent researcher using representative lot.
Immunohistochemistry: Reported by independent researcher using representative lot.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected SIRT1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option