Principaux documents
T-085
Supelco
Tizanidine hydrochloride
500 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
Synonyme(s) :
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-amine hydrochloride
1 ML
155.00 CHF
155.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
155.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9Cl2N5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
155.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
Clé InChI
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Tizanidine, sold under the tradename Zanaflex, is a skeletal muscle relaxant used for treatment of spasticity associated with multiple sclerosis, and for painful muscle spasms. This certified solution standard is suitable for numerous GC/MS and LC-MS/MS tizanidine testing applications in clinical toxicology, urine drug testing, pain prescription monitoring or forensic analysis.
Actions biochimiques/physiologiques
α2-adrenoceptor agonist.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup