Principaux documents
NMID792D
Supelco
(+\-)-N-Methyl-3,4-methylenedioxyamphetamine (MDMA) hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.70
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Agence
NMI Australia certified reference material
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)5-9-3-4-10-11(6-9)14-7-13-10;/h3-4,6,8,12H,5,7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
LUWHVONVCYWRMZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable