Principaux documents
NMID686C
(±)-Ketamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.19
Code UNSPSC :
41116107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Agence
NMI Australia certified reference material
Forme
solid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
Clé InChI
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable