ERI-001
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
vial of 25 mg, analytical standard, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
vial of 25 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Application(s)
environmental
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
Clé InChI
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable