Principaux documents
C-219S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Neutrals) - 8 Component solution
500 μg/mL in methanol ((each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
445.00 CHF
445.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
445.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H26O2
Poids moléculaire :
286.41
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
445.00 CHF
Date d'expédition estimée le03 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Cannabidiol, 500 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 500 μg/mL
Cannabinol, 500 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 500 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 500 μg/mL
(-)-delta8-THC, 500 μg/mL
(-)-delta9-THC, 500 μg/mL
THCV, 500 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
500 μg/mL in methanol ((each analyte))
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
  • Specialized solid phase extraction for cannabinoid analysis: Research demonstrated the design and application of a specialized solid phase extraction column tailored for the analysis of three cannabinoid compounds in hemp. This study underscores the importance of precise analytical tools in cannabinoid profiling, offering significant implications for pharmaceutical research and biochemistry applications (Shen et al., 2021).
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup