Principaux documents
C-171
Supelco
Cannabicyclolic Acid (CBLA) solution
0.5 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.47
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
0.5 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
cannabis testing
cannabis testing
Format
single component solution
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Cannabicyclolic Acid (CBLA) is a non-psychoactive cannabinoid found in Cannabis. This Certified Spiking Solution® is suitable for cannabicyclolic acid testing methods by GC/MS, LC/MS or HPLC for applications in testing of Cannabis potency or impurity profiling, pharmaceutical research, and forensic analysis. Cerilliant solution Certified Reference Materials (CRMs) of cannabinoids are supplied in a convenient, quantitative, US DEA-exempt solution format and with TK#s for Canadian customers.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Une procédure complète pour la séparation en HPLC de 17 cannabinoïdes dans différents produits à base de cannabis, utilisant une colonne C18 Ascentis® Express dans une analyse plus courte avec des temps de rétention stables. Apprenez-en davantage ici.
Afficher tout
Protocoles
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.