A-905
alpha-Hydroxyalprazolam solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
Clé InChI
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup