Principaux documents
S686549
4,4'-METHYLENEBIS(N-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)ANILINE)
AldrichCPR
S686549-250MG
34.40 CHF
34.40 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
S686549-250MG
34.40 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C31H32N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
460.627
Numéro MDL:
34.40 CHF