Principaux documents
A-202
Supelco
Acroléine-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 50 mg, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Acroléine-2,4-dinitrophénylhydrazone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
vial of 50 mg
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[N+](=O)([O-])c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])N\N=C\C=C
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
Clé InChI
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable