890717O
Avanti
14:1 EPC (Tf Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890717O
Synonyme(s) :
1,2-dimyristoleoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (Tf salt)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (890717O-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 890717O
Type de lipide
transfection
cationic lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3