880224C
Avanti
DSPE-PEG(5000) Maleimide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224C
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (880224C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 880224C
Concentration
5 mg/mL (880224C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC[C@](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)([H])COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)=O.[NH4+]
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash