Principaux documents
880153C
Avanti
DOPE PEG(2000)-N-Cyanine 5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 5)
1 MG
486.00 CHF
486.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
486.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C164H295N4O55P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
3234.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
486.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
chloroform solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL in chloroform
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Clé InChI
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880153C-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable