Principaux documents
880145P
Avanti
N-TETAMINE-pSar35
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N,N-ditetradecylamine-N-succinyl[methyl(polysarcosine)35]
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C136H239N37O36
Poids moléculaire :
2968.58
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.28
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x25 mg (880145P-25MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
advanced drug delivery
Type de lipide
polymerizable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCC
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880145P-25MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable