Documents
880120P
Avanti
18:0 PEG2000 PE
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine-N-[méthoxy(polyéthylèneglycol)-2000] (sel d'ammonium)
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (880120P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (880120P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (880120P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (880120P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
Le 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine-N-[méthoxy(polyéthylène glycol)-2000 (18:0 PEG2000 PE) est un conjugué attaché par liaison covalente au polypropylène glycol (PEG2000). Il forme des micelles stables de 180 kDa contenant la phosphoéthanolamine comme centre hydrophobe et le PEG2000 hydrophile à la surface extérieure.
Application
Le 18:0 PEG2000 PE peut être utilisé dans la fonctionnalisation des points quantiques par résine de nickel. Il peut également être utilisé dans la préparation de liposomes.
Actions biochimiques/physiologiques
Le 1,2-distéaroyl-sn-glycéro-3-phosphoéthanolamine-N-[méthoxy(polyéthylène glycol)-2000 (18:0 PEG2000 PE) est un véhicule de médicaments efficace et biocompatible. Le PEG stabilise et protège les micelles du système phagocytaire. L′utilisation de PEG comme conjugué aux phospholipides permet de créer de préparations améliorées de liposomes et facilite l′encapsulation de médicaments.
Conditionnement
Flacon de 20 ml en verre transparent avec bouchon à vis (880120P-1g)
Flacon de 20 ml en verre transparent avec bouchon à vis (réf.  880120P-500mg)
Flacon de 5 ml en verre ambré avec bouchon à vis (réf.  880120P-10mg)
Flacon de 5 ml en verre ambré avec bouchon à vis (réf.  880120P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Structure and dynamics of highly PEG-ylated sterically stabilized micelles in aqueous media
Vukovic L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(34), 13481-13488 (2011)
Inertial cavitation to non-invasively trigger and monitor intratumoral release of drug from intravenously delivered liposomes
Graham SM, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 178, 101-107 (2014)
Relationship between targeting efficacy of liposomes and the dosage of targeting antibody using surface plasmon resonance
Xiang Y, et al.
Langmuir, 31(44), 12177-12186 (2015)
P A Melnikov et al.
Bulletin of experimental biology and medicine (2019-11-24)
We studied the effect of IL-1β on the permeability of brain capillaries in healthy mice. Intravital microscopy demonstrated that parenteral administration of IL-1β was followed by an increase in vascular permeability ensuring passage of free Alexa488 fluorescent label through the
Ling Ye et al.
Nanotheranostics, 3(1), 54-65 (2019-01-22)
Rationale: Despite growing use of engineered nanomaterials (ENM) in applications from electronics to medicine, the potential risk to human health remains a critical concern within clinical use. ENM exposure during pregnancy can potentially cause reproductive toxicity even at levels that