870741P
Avanti
18:1 ether Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870741P, powder
Synonyme(s) :
(9Z-octadecenyl) Coenzyme A (ammonium salt)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (870741P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870741P
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C39H70N7O16P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-66-24-22-41-30(47)20-21-42-37(50)34(49)39(2,3)26-59-65(56,57)62-64(54,55)58-25-29-33(61-63(51,52)53)32(48)38(60-29)46-28-45-31-35(40)43-27-44-36(31)46;;;/h11-12,27-29,32-34,38,48-49H,4
Clé InChI
NKJGEJWYUPZQQY-ROTIMMBTSA-N
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available