Principaux documents
870650P
Avanti
Trans-FAAzo-4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
4-Butyl-Azo-4:0-Acid-1
5 MG
169.00 CHF
25 MG
641.00 CHF
169.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
169.00 CHF
25 MG
641.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.42
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
169.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 25 mg (870650P-25mg)
1 ea of 5 mg (870650P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
photoswitchable lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC(O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-2-3-5-16-8-12-18(13-9-16)21-22-19-14-10-17(11-15-19)6-4-7-20(23)24/h8-15H,2-7H2,1H3,(H,23,24)/b22-21+
Clé InChI
NZZOOAGSNMPTTQ-QURGRASLSA-N
Description générale
FAAzos are photoswitchable fatty acids which mimics highly unsaturated fatty acids such as arachidonic acid. FAAzo-4 is an azobenzene derivative.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
FAAzos are potential modular building blocks for synthetic incorporation into more elaborate photolipids.[1] FAAzo has the potential for the optical control of G-protein coupled receptor (GPCR).[2]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Optical control of GPR40 signalling in pancreatic beta-cells
Frank JA, et al.
Chemical Science, 8(11), 7604-7610 (2017)
Photoswitchable diacylglycerols enable optical control of protein kinase C
Frank JA, et al.
Nature Chemical Biology, 12(9), 755-755 (2016)