870202O
Avanti
18:1 PDP PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870202O
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[3-(2-pyridyldithio)propionate] (sodium salt)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (870202O-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870202O
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCSSC1=CC=CC=N1)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C49H85N2O9PS2.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36-48(53)57-43-45(60-49(54)37-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)44-59-61(55,56)58-41-40-50-46(52)38-42-62-63-47-35-33-34-39-51-47;/h17-20,33-35,39,45H,3-16,21-32,36-38,40-44H2,1-2H3,(H,50,52)(H,55,56);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t45-;/m1./s1
Clé InChI
LFMWVVNPVNIPJG-JQRYTBKHSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3