870125P
Avanti
16:0 Caproylamine PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870125P, powder
Synonyme(s) :
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamine-N-(hexanoylamine)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (870125P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 870125P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCCC[NH3+])=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H85N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-29-33-42(47)51-38-40(39-53-55(49,50)52-37-36-45-41(46)32-28-27-31-35-44)54-43(48)34-30-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h40H,3-39,44H2,1-2H3,(H,45,46)(H,49,50)/t40-/m1/s1
Clé InChI
IVLBQYFFAUWDCA-RRHRGVEJSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3