Principaux documents
860739P
Avanti
C24:1 Lactosyl(β) Ceramide-d7 (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
D-Lactosyl-ß-1,1′ N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7
1 MG
752.00 CHF
752.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
752.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C54H94D7NO13
Poids moléculaire :
979.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
752.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (860739P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Clé InChI
MKOKWBRPIBQYJJ-HYAUTALZSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860739P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable