860734P
Avanti
4E,14Z-Sphingadiene-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
(2S,3R,4E,14Z)-2-aminooctadec-4,14-diene-1,3-diol-d7
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg (860734P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Chaîne SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCC/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Clé InChI
KWDXKYNWAKMLKK-NLLUMRAQSA-N
Conditionnement
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable