330713X
Avanti
Deuterated Ceramide LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Conditionnement
ampule of 1 × 1 mL
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
metabolomics
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
Composants
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)40
- C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0)20
- C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0)40
- C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))20
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C