860595P
Avanti
C17 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860595P, powder
Synonyme(s) :
D-Lactosyl-β-1,1′-N-Heptadecanoyl-D-erythro-Sphingosine
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (860595P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860595P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
InChI
1S/C47H89NO13/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-39(52)48-35(36(51)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)34-58-46-44(57)42(55)45(38(33-50)60-46)61-47-43(56)41(54)40(53)37(32-49)59-47/h28,30,35-38,40-47,49-51,53-57H,3-27,29,31-34H2,1-2H3,(H,48,
Clé InChI
RXEAEJDDQFAFLW-NMZPIEEZSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit