860463P
Avanti
N-C16-desoxymethylsphinganine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860463P, powder
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-1-desoxymethylsphinganine (m17:0/16:0)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860463P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860463P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860463P
Type de lipide
sphingolipids
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)CNC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C33H67NO2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-32(35)31-34-33(36)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32,35H,3-31H2,1-2H3,(H,34,36)/t32-/m1/s1
Clé InChI
SCCABQBVDWFVHP-JGCGQSQUSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3