Principaux documents
860452P
Avanti
16:0 PA-d62
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
1,2-Dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate, sodium salt
10 MG
1 060.00 CHF
1 060.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 060.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H6O8PNaD62
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
733.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
1 060.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860452P-10MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])
Description générale
1,2-dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (16:0 PA-d62) is a deuterated phosphatidic acid wherein 62 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a membrane phospholipid and constitutes about 1-2 % of the total phospholipid in cells.[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphatidic acid (PA) is associated with the synthesis of structural phospho- and glycolipids within the plastids and endoplasmic reticulum (ER).[1]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860452P-10MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Phosphatidic acid: an emerging plant lipid second messenger
Munnik T
Trends in Plant Science, 6(5), 227-233 (2001)