Principaux documents
860377P
Avanti
18:1 aminoethyl PC
powder
Synonyme(s) :
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (N-aminoethyl)
1 MG
194.00 CHF
194.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
194.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H87N2O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
815.15
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
194.00 CHF
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(CCN)C)(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C45H87N2O8P/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-44(48)52-41-43(42-54-56(50,51)53-40-39-47(3,4)38-37-46)55-45(49)36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2/h19-22,43H,5-18,23-42,46H2,1-4H3/b21-19-,22-20-/t43-/m1/s1
Clé InChI
QKVDWXUJUFMUCN-PPRNVHBYSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-1MG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860377P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable