Principaux documents
860064P
Avanti
NGcGM3
Avanti Research - A Croda Brand 860064P, powder
Synonyme(s) :
NGcGM3 Ganglioside (bovine)
100 μG
276.00 CHF
500 μG
843.00 CHF
276.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
276.00 CHF
500 μG
843.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C65H121N3O22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1296.66
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
276.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 100 μg (860064P-100UG)
pkg of 1 × 500 μg (860064P-500UG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860064P
Type de lipide
lipid extracts
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H]([C@H](O[C@@]3(C([O-])=O)O[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@](NC(CO)=O)([H])[C@@H](O)C3)[C@H]2O)O)[C@H]1CO.[NH4+]
Clé InChI
REEGKSVAHNARFK-XHKMRSCRSA-N
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-100UG)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860064P-500UG)
Autres remarques
Structure, molecular formula, and molecular weight are for a representative form of the material.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable