858141C
Avanti
17:1 Lyso PS
1-(10Z-heptadecenoyl)-2-hydroxy-sn-glycero-3-[phospho-L-serine] (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
110724
Produits recommandés
Essai
99% (LPS; may contain up to 15% of the 2-LPS isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (858141C-5mg)
pkg of 1 × 4 mL (858141C-100mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 858141C
Concentration
25 mg/mL (858141C-100mg)
5 mg/mL (858141C-5mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C23H44NO9P.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-22(26)31-17-20(25)18-32-34(29,30)33-19-21(24)23(27)28;/h7-8,20-21,25H,2-6,9-19,24H2,1H3,(H,27,28)(H,29,30);/q;+1/p-1/b8-7-;/t20-,21+;/m1./s1
Clé InChI
OALJMCAGNYARLY-XZEOLHCOSA-M
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash