Principaux documents
858131L
Avanti
17:0-22:4 PG-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-heptadecanoyl-2-docosatetraenoyl-sn-glycero(d5)-3-phospho-(1’-rac-glycerol)(sodium salt)
1 MG
869.00 CHF
869.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
869.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45H75D5NaO10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
840.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.12
869.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
solution
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Concentration
1 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (858131L-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C