Principaux documents
857411P
Avanti
IG4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
4-fluoro-N-((2S,3R)-3-hydroxy-1-oxo-1-(tridecylamino)butan-2-yl)-1H-indole-2-carboxamide
1 MG
152.00 CHF
5 MG
456.00 CHF
152.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 MG
152.00 CHF
5 MG
456.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H40FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.61
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
152.00 CHF
Date d'expédition estimée le21 avril 2025
Devis pour commande en gros
Essai
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (857411P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857411P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)[C@H](NC(C(N1)=CC2=C1C=CC=C2F)=O)C(NCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C26H40FN3O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-28-26(33)24(19(2)31)30-25(32)23-18-20-21(27)15-14-16-22(20)29-23/h14-16,18-19,24,29,31H,3-13,17H2,1-2H3,(H,28,33)(H,30,32)/t19-,24+/m1/s1
Clé InChI
CQFMAVANBXIUEM-DVECYGJZSA-N
Description générale
IG4 is an analog of ceramide.[1]
Conditionnement
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-1MG)
5ML Glass Amber Screw Cap Vial (857411P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ceramide mediates FasL-induced caspase 8 activation in colon carcinoma cells to enhance FasL-induced cytotoxicity by tumor-specific cytotoxic T lymphocytes
Coe G L, et al.
Scientific reports, 6(1), 1-15 (2016)