855176P
Avanti
07:0 Lyso PC
1-heptanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1-heptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(7:0/0:0)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (855176P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 855176P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCC)=O